Få mere at vide
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410240
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410240 1 g 1g
11420240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50685.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36436-65-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon anvendes til fremstilling af chalconderivater med antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Hydroxy-4′ ,5′ -dimethylacetophenon anvendes til fremstilling af chalconderivater med antibakteriel aktivitet.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36436-65-4
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00002306
InChI nøgle YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118976
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethanon
SMIL CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Mængde 1 g
Synonym 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 164.21
Procent renhed 98%