Få mere at vide
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2';-Hydroxy-4';, 5';-dimethylacetophenone |
| CAS | 36436-65-4 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 69°C to 73°C |
| Farve | White to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C10H12O2 |
| Vis mere |