Få mere at vide
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10051740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10051740 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10051740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2';-Hydroxy-4';, 5';-dimethylacetophenone
CAS 36436-65-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H12O2
Lineær formel HOC6H2(CH3)2COCH3
MDL nummer MFCD00002306
Mængde 5 g
Beilstein 08, II, 122
Synonym 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
InChI nøgle YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 164.204
PubChem CID 118976
Formel vægt 164.2
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder