Få mere at vide
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. p-7027134
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11460058
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23658.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5274-70-4 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5274-70-4
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00041874
InChI nøgle NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrosalicylaldehyde, salicylaldehyde, 3-nitro, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 3-nitrosalicaldehyde, pubchem7773, 2-hydroxy-nitrobenzaldehyde, acmc-209l1g, 3-nitrosalicylaidehyde, benzaldehyde, 2-hydroxynitro
PubChem CID 78934
IUPAC navn 2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 109°C to 110°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%