Få mere at vide
2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11470058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470058 5 g 5g
11460058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23658.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 5274-70-4 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5274-70-4
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00041874
InChI nøgle NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrosalicylaldehyde, salicylaldehyde, 3-nitro, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 3-nitrosalicaldehyde, pubchem7773, 2-hydroxy-nitrobenzaldehyde, acmc-209l1g, 3-nitrosalicylaidehyde, benzaldehyde, 2-hydroxynitro
PubChem CID 78934
IUPAC navn 2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 109 °C til 110 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%