Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3 |
| Formel vægt | 136.0524 |