Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11457607
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457607 25 g 25g
11467607 100 g 100g
11477607 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15672.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148-53-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
o-Vanillin er blevet brugt til at studere den opløsningsmiddelfri reaktion mellem o-vanillin og p-toluidin ved hjælp af NMR, DSC og XRD analyse. Det blev brugt i syntesen af ny ligand for Fe(III) og Al(lII). Det bruges også i studiet af mutagenese og som en syntetisk forløber for lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser o-Vanillin
er blevet brugt til at studere den opløsningsmiddelfri reaktion mellem o-vanillin og p-toluidin ved hjælp af NMR, DSC og XRD analyse. Det blev brugt i syntesen af ny ligand for Fe(III) og Al(lII). Det bruges også i studiet af mutagenese og som en syntetisk forløber for lægemidler.
Opløselighed
Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Opløseligt i alkohol, methanol og dioxan (1g i 10 ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148-53-8
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00003322
InChI nøgle JJVNINGBHGBWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxysalicylaldehyde, o-vanillin, 6-formylguaiacol, 2-vanillin, o-vanilline, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy, orthovanilline, 2-hydroxy-m-anisaldehyde, 6-formyl-2-methoxyphenol, 3-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 8991
ChEBI CHEBI:78339
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(C=O)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 40°C to 42°C
Kogepunkt 265°C to 266°C
Mængde 25 g
Beilstein 471913
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde