Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd bruges til syntese af zink-selektiv spiropyran-baseret fluorescerende og fotoregenererbar receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N?-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzyliden)benzohydrazid dihydrat, hydrazid. 4-(8-methoxy-3a,3a-dimethyl-6-nitrospiro[chromen-2,2a-indolin]-1a-yl)butanoat og 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]benzopyran-2,2-indolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd anvendes til syntese af zink-selektiv spiropyran-baseret fluorescerende og fotoregenererbar receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N′ -(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzyliden)benzohydrazid-dihydrat, ethyl-4-(8-methoxy-3)′ ,3′ -dimethyl-6-nitrospiro[chromen-2,2′ -indolin]-1′ -yl)butanoat og 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indolin.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 138 °C til 142 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 613271 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | 3-methoxy-5-nitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 5-nitro-o-vanillin, acmc-1bt2m, 3-methoxy-5-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-5-nitro-3-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 197.15 |
| Procent renhed | 98% |