Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11416937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416937 1 g 1g
11426937 5 g 5g
11436937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14360.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17028-61-4 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd bruges til syntese af zink-selektiv spiropyran-baseret fluorescerende og fotoregenererbar receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N?-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzyliden)benzohydrazid dihydrat, hydrazid. 4-(8-methoxy-3a,3a-dimethyl-6-nitrospiro[chromen-2,2a-indolin]-1a-yl)butanoat og 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]benzopyran-2,2-indolin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd anvendes til syntese af zink-selektiv spiropyran-baseret fluorescerende og fotoregenererbar receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N′ -(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzyliden)benzohydrazid-dihydrat, ethyl-4-(8-methoxy-3)′ ,3′ -dimethyl-6-nitrospiro[chromen-2,2′ -indolin]-1′ -yl)butanoat og 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indolin.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17028-61-4
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.15
MDL nummer MFCD00017033
InChI nøgle HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 307886
IUPAC navn 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Mængde 1 g
Beilstein 613271
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 3-methoxy-5-nitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 5-nitro-o-vanillin, acmc-1bt2m, 3-methoxy-5-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-5-nitro-3-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 197.15
Procent renhed 98%