missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone, TRC

Artikelnummer. 30009991
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009991 500 mg
30007860 250 mg
30003303 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH950250500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5650-40-8
Molekylær formel C9 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Synonym 1-Propanone, 2-hydroxy-1-phenyl-, Propiophenone, 2-hydroxy- (7CI,8CI), Propiophenone, α-hydroxy- (3CI), 2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone, 1-Hydroxyethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-2-hydroxy-1-propanone, 2-Hydroxypropiophenone, Benzoylmethylcarbinol, Lactophenone, Methanol, benzoylmethyl-, NSC 402216, α-Hydroxypropiophenone
IUPAC navn 2-hydroxy-1-phenylpropan-1-one
SMIL CC(O)C(=O)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,10H,1H3
Formel vægt 150.0681
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.