missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-1-phenyl-1-propanone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,10H,1H3 |
| Formel vægt | 150.0681 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?