Få mere at vide
2-hexanoylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415996
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415996 25 g 25g
11405996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22306.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14360-50-0 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
2-Hexanoylfuran bruges som fødevaretilsætningsstoffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Hexanoylfuran bruges som fødevaretilsætningsstoffer
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14360-50-0
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00037354
InChI nøgle YUAYWSBSIJVIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexanoylfuran, 2-furyl pentyl ketone, 1-hexanone, 1-2-furanyl, pentyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl-1-hexanone, 1-furan-2-yl hexan-1-one, 1-2-furyl hexanone, 2-furyl n-pentyl ketone, 1-2-furanyl-1-hexanone, furan, 2-hexanoyl
PubChem CID 61738
IUPAC navn 1-(furan-2-yl)hexan-1-on
SMIL CCCCCC(=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hexanoylfuran
Tæthed 0.994
Kogepunkt 125°C to 127°C (15 mmHg)
Flammepunkt 107°C (225°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.489
Mængde 25 g
Beilstein 2956
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 166.22
Procent renhed 99%