Få mere at vide
2-Heptyn-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11497157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497157 5 g 5g
11487157 1 g 1g
11407167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14959.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1002-36-4 | C7H12O | 112,172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1002-36-4
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD00039541
InChI nøgle OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
PubChem CID 535111
IUPAC navn hept-2-yn-1-ol
SMIL CCCCC#CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Heptyn-1-ol
Tæthed 0.882
Kogepunkt 89 °C til 90 °C (16 mmHg)
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 5 g
Beilstein 1739001
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%