Få mere at vide
2-Furoylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11431838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431838 1 g 1g
11441838 5 g 5g
11451838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14497.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31909-58-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31909-58-7
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.12
MDL nummer MFCD00052210
InChI nøgle RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
PubChem CID 141671
IUPAC navn 3-(furan-2-yl)-3-oxopropannitril
SMIL O=C(CC#N)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furoylacetonitrile
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Mængde 1 g
Beilstein 111902
Formel vægt 135.12
Procent renhed 97%