Få mere at vide
2-Furaldehyde, ACS, 98% min
Artikelnummer. 11357448
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357448 250 g 250g
11367448 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031305.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
Det bruges primært til fremstilling af furanderivater såsom furan og furfurylalkohol. En anden stor anvendelse af furfural er som ekstraktionsopløsningsmiddel i raffinaderier. Det bruges også til at fremskynde vulkanisering, som en ingrediens i phenolharpikser (Durite) og som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-01-1
Molekylær formel C5H4O2
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer MFCD00003229
InChI nøgle HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC navn furan-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furaldehyde
Smeltepunkt -38°C
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.159 g/mL
Kogepunkt 162°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.5261
Mængde 250 g
FN nummer UN1199
Beilstein 105755
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,4304
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 96.09
Procent renhed ≤98%
Grad ACS
Fysisk form Væske