Få mere at vide
2-Furaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10449500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
25ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10449500 1 L Glasflaske 1 L
10307940 25 mL Glasflaske 25ml
10686382 250 mL Glasflaske 250ml
10074053 2.5 L Glasflaske 2.5 L
13498418 10 L Metal tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10449500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181100010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-01-1
Molekylær formel C5H4O2
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer MFCD00003229
InChI nøgle HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC navn furan-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furaldehyde
Surhed 0.02 eq/L max.
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -37°C
Farve Amber til Brown
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 159°C to 161°C
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5250 to 1.527
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0.5% max.
Merck Index 15,4333
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viskositet 1.49 mPa.s (25°C)
Formel vægt 96.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske