Få mere at vide
2-Furaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10307940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
25ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10307940 25 mL Glasflaske 25ml
10686382 250 mL Glasflaske 250ml
10449500 1 L Glasflaske 1 L
10074053 2.5 L Glasflaske 2.5 L
13498418 10 L Metal tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10307940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181100250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-01-1
Molekylær formel C5H4O2
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer MFCD00003229
InChI nøgle HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC navn furan-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furaldehyde
Surhed 0,02 EQ/L maks.
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -37 °C
Farve Amber til Brown
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 159 °C til 161 °C
Flammepunkt 60 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5250 til 1,527
Mængde 25 mL
Rester efter fordampning 0,5% maks.
Merck Index 15,4333
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 83 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og benzen
Viskositet 1,49 mPa (25 °C)
Formel vægt 96.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.