Få mere at vide
2-Furaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11379609
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379609 250 g 250g
11463227 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11379609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16167.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
2-Furaldehyd bruges til fremstilling af furfural-phenol plast, såsom Durite; ved opløsningsmiddelraffinering af petroleumsolier og ved fremstilling af pyromucinsyre. Det bruges som opløsningsmiddel til nitreret bomuld, celluloseacetat og gummier; til at accelerere vulkanisering; i syntesen af furanderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Furaldehyd bruges til fremstilling af furfural-phenol plast, såsom Durite; ved opløsningsmiddelraffinering af petroleumsolier og ved fremstilling af pyromucinsyre. Det bruges som opløsningsmiddel til nitreret bomuld, celluloseacetat og gummier; til at accelerere vulkanisering; i syntesen af furanderivater.
Opløselighed Opløseligt i
vand (83 g/L).
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-01-1
Molekylær formel C5H4O2
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer MFCD00003229
InChI nøgle HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC navn furan-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Furaldehyde
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 1.159
Kogepunkt 162°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.5261
Mængde 250 g
FN nummer UN1199
Beilstein 105755
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,4304
Opløselighedsinformation Soluble in water (83g/L).
Formel vægt 96.09
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Furaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfural