Få mere at vide
2-formylthiophen-4-boronsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480038
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480038 1 g 1g
15490038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53298.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
2-Formylthiophene-4-boronsyre anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme. Afkøles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175592-59-3
Molekylær formel C5H5BO3S
Molekylvægt (g/mol) 155.962
MDL nummer MFCD03002365
InChI nøgle ZCUFJAORCNFWOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylthiophene-4-boronic acid, 5-formylthiophen-3-yl boronic acid, 5-formylthiophene-3-boronic acid, 5-formyl-3-thienyl boronic acid, 4-borono-2-formylthiophene, 5-formylthiophen-3-boronic acid, 5-formyl-3-thienylboronic acid, 5-formyl-3-thiopheneboronic acid, 4-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-4-thiopheneboronic acid
PubChem CID 11084115
IUPAC navn (5-formylthiophen-3-yl)borsyre
SMIL B(C1=CSC(=C1)C=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Formylthiophene-4-boronic acid
Smeltepunkt 113°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 156.97
Procent renhed 98%