Få mere at vide
2-Formylthiophene-3-boronic acid, 97%
Artikelnummer. 11388196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388196 1 g 1g
11398196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15195.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4347-31-3 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4347-31-3
Molekylær formel C5H5BO3S
Molekylvægt (g/mol) 155.96
MDL nummer MFCD01075678
InChI nøgle BBENFHSYKBYWJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylthiophene-3-boronic acid, 2-formylthiophen-3-yl boronic acid, 2-formyl-3-thiopheneboronic acid, 3-borono-2-formylthiophene, 2-formyl-3-thienyl boronic acid, 2-formyl-3-thienylboronic acid, 3-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2-formyl-3-thienyl, 2-formylthiophene-3-boronicacid
PubChem CID 2773426
IUPAC navn (2-formylthiophen-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=C(SC=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Formylthiophene-3-boronic acid
Smeltepunkt ∽200°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 4393584
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 155.97
Procent renhed 97%