Få mere at vide
2-formylphenylboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733783 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10733783 5 g Glasflaske 5g
10272702 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733783 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359360050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 40138-16-7 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40138-16-7
Molekylær formel C7H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 149.94
MDL nummer MFCD00151822
InChI nøgle DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylphenyl boronic acid, 2-formylbenzeneboronic acid, benzaldehyde-2-boronic acid, o-formylphenylboronic acid, 2-boronobenzaldehyde, 2-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 2-formylphenyl, 2-benzaldehyde boronic acid, 2-formylphenyl-boronic acid
PubChem CID 292189
IUPAC navn (2-formylphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Formylphenylboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120.0°C to 122.0°C
Farve Orange-Pink til Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 149.94
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Needles or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Formylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Formylphenylboronic acid