Få mere at vide
2-Formylbenzensulfonsyre, natriumsalt, 90%, Tech.
Artikelnummer. 10043863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10043863 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10175130 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043863 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219320025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1008-72-6 | C7H5NaO4S | 208,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008-72-6
Molekylær formel C7H5NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 208.16
MDL nummer MFCD00007478
InChI nøgle ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-formylbenzenesulfonate, 2-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium o-formylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2-formyl-, sodium salt, unii-lh8xh59068, 2-sulfobenzaldehyde sodium salt, sodium benzaldehyde-2-sulfonate, benzaldehyde-2-sulfonic acid sodium salt, o-formylbenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 2-formylbenzene-1-sulfonate
PubChem CID 3794540
IUPAC navn natrium;2-formylbenzensulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt
Navn note tech., 90%
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HCOC6H4SO3Na
Mængde 2.5 kg
Beilstein 11, 324
Formel vægt 208.17
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver