Få mere at vide
2-Formylbenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11447116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447116 5 g 5g
11437116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25434.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 40138-16-7 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
2-Formylbenzenboronsyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Formylbenzenboronsyre anvendes som et organisk
kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40138-16-7
Molekylær formel C7H7BO3
Molekylvægt (g/mol) 149.94
MDL nummer MFCD00151822
InChI nøgle DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylphenyl boronic acid, 2-formylbenzeneboronic acid, benzaldehyde-2-boronic acid, o-formylphenylboronic acid, 2-boronobenzaldehyde, 2-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 2-formylphenyl, 2-benzaldehyde boronic acid, 2-formylphenyl-boronic acid
PubChem CID 292189
IUPAC navn (2-formylphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Formylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼115°C to 120°C
Mængde 5 g
Beilstein 3030776
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 149.94
Procent renhed 97%