Få mere at vide
2-Fluorotoluene, 99+%
Artikelnummer. 11458736
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458736 500 g 500g
11448736 100 g 100g
11468736 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16912.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.131 g/mol
Det anvendes i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat i organisk syntese.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-52-3
Molekylær formel C7H7F
Molekylvægt (g/mol) 110.131
MDL nummer MFCD00000322
InChI nøgle MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC navn 1-fluor-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorotoluene
Smeltepunkt -87°C
Tæthed 1.002
Kogepunkt 113°C to 114°C
Flammepunkt 12°C (53°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.473
Mængde 500 g
FN nummer UN2388
Beilstein 1853362
Merck Index 14,4180
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 110.13
Procent renhed ≥99%