Få mere at vide
2-fluorstyren, 98%, stik. med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Beskrivelse
Det finder sin anvendelse i homo- og krydsolefinmetatesekobling af vinylphosphanoxider og elektronfattige alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det finder sin anvendelse i homo- og krydsolefinmetatesekobling af vinylphosphanoxider og elektronfattige alkener.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme, lys, UV-stråling og frie radikaler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares mørkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorostyrene |
| Navn note | stabiliseret med 0,1% 4-tert-butylcatechol |
| Tæthed | 1.02 |
| Kogepunkt | 29 °C til 30 °C (4 mmHg) |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.52 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1925226 |
| Vis mere |