Få mere at vide
2'-fluorpropiofenon, 99%
Artikelnummer. 11368795
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368795 50 g 50g
11348795 2 g 2g
11358795 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12423.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152,17 g/mol
2'-Fluoropropiophenon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2 -Fluoropropiophenon er et vigtigt
råmateriale ′og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-22-0
Molekylær formel C9H9FO
Molekylvægt (g/mol) 152.17
MDL nummer MFCD00009893
InChI nøgle NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone
PubChem CID 579399
IUPAC navn 1-(2-fluorphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoropropiophenone
Tæthed 1.102
Kogepunkt 89 °C til 91 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Brydningsindeks 1.5045
Mængde 50 g
Beilstein 3235723
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, methanol. Ikke blandet i vand.
Formel vægt 152.17
Procent renhed 99%