Få mere at vide
2-Fluorophenylurea, 98%
Artikelnummer. 11324524
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324524 25 g 25g
11314524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01247.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 656-31-5 | C7H7FN2O | 154,144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 656-31-5
Molekylær formel C7H7FN2O
Molekylvægt (g/mol) 154.144
MDL nummer MFCD00014786
InChI nøgle PAWVOCWEWJXILY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl urea, 1-2-fluorophenyl urea, o-fluorophenylurea, n-2-fluorophenyl urea, amino-n-2-fluorophenyl amide, o-fluorophenyl urea, acmc-20anu9, urea, o-fluorophenyl, urea,n-2-fluorophenyl
PubChem CID 12606
IUPAC navn (2-fluorphenyl)urinstof
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenylurea
Smeltepunkt 178 °C til 184 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2803651
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%