Få mere at vide
2-Fluorophenylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11404724
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404724 1 g 1g
11414724 5 g 5g
11424724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404724 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13716.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2924-15-4 | C6H8ClFN2 | 162,592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2924-15-4
Molekylær formel C6H8ClFN2
Molekylvægt (g/mol) 162.592
MDL nummer MFCD00012927
InChI nøgle VFZYLSYYMHFPSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 2-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2-fluorophenylhydrazine hcl, 2-fluorophenylhydrazinehydrochloride, o-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 2-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-2-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem3347, c6h7fn2.hcl, acmc-209h7m
PubChem CID 2723910
IUPAC navn (2-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)NN)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 3627985
Formel vægt 162.6
Procent renhed 98%