Få mere at vide
2-Fluorophenylacetylene, 97%
Artikelnummer. 15447078
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447078 250 mg 250mg
15437078 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60596.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 766-49-4 | C8H5F | 120.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-49-4
Molekylær formel C8H5F
Molekylvægt (g/mol) 120.13
MDL nummer MFCD00799540
InChI nøgle YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylacetylene, 2'-fluorophenyl acetylene, 1-ethynyl-2-fluoro-benzene, 2'-fluorophenylacetylene, 2-fluorophenylethyne, o-fluorophenylacetylene, benzene, ethynylfluoro, 2-fluoro-phenylacetylene, 2-fluorophenyl-ethyne, 2-fluorophenyl acetylene
PubChem CID 643358
IUPAC navn 1-ethynyl-2-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenylacetylene
Tæthed 1.06
Kogepunkt 150°C
Flammepunkt 37°C (99°F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 250 mg
FN nummer UN1993
Formel vægt 120.12
Procent renhed 97%