Få mere at vide
2-Fluorophenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11434703
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434703 5 g 5g
11444703 25 g 25g
11454703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11612.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 326-62-5 | C8H6FN | 135.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 326-62-5
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.14
MDL nummer MFCD00001897
InChI nøgle DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro, o-fluorophenylacetonitrile, o-fluorobenzyl cyanide, 2-fluorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-fluorophenyl, 2-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-fluorobenzeneacetonitrile
PubChem CID 67592
IUPAC navn 2-(2-fluorphenyl)acetonitril
SMIL FC1=CC=CC=C1CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenylacetonitrile
Tæthed 1.061
Kogepunkt 235°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.501
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1862361
Formel vægt 135.14
Procent renhed 97%