Få mere at vide
2-Fluorophenyleddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11413274
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413274 50 g 50g
11403274 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413274 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10596.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 451-82-1 | C8H7FO2 | 154,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 451-82-1
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00004315
InChI nøgle RPTRFSADOICSSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl acetic acid, o-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro, 2-fluorophenyl acetic acid, 2-fluorophenylaceticacid, acetic acid, o-fluorophenyl, pubchem4164, 2fluorophenylacetic acid
PubChem CID 67979
IUPAC navn 2-(2-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 61 °C til 65 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 775955
Formel vægt 154.14
Procent renhed ≥98%