Få mere at vide
(2-fluorphenyl)methansulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10408904
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10408904 5 g 5g
10091524 250 mg 250mg
10028322 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408904 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07770DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 24974-71-8
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.63
MDL nummer MFCD04117455
InChI nøgle CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
PubChem CID 573052
IUPAC navn (2-fluorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 208.64
Procent renhed 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.