Få mere at vide
(2-fluorphenyl)methansulfonylchlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10091524
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10091524 250 mg 250mg
10028322 1 g 1g
10408904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091524 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07770CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 24974-71-8
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.63
MDL nummer MFCD04117455
InChI nøgle CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
PubChem CID 573052
IUPAC navn (2-fluorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL FC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.64
Procent renhed 95%