Få mere at vide
2-fluorphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493867 5 g 5g
11403877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18314.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38985-64-7 | C7H4FNS | 153.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38985-64-7
Molekylær formel C7H4FNS
Molekylvægt (g/mol) 153.17
MDL nummer MFCD00004800
InChI nøgle OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl isothiocyanate, o-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isothiocyanato, 2-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-fluorophenyl ester, benzene,1-fluoro-2-isothiocyanato, o-fluoro phenyl isothiocyanate, 2-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006546
PubChem CID 97520
IUPAC navn 1-fluor-2-isothiocyanatobenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.248
Kogepunkt 103°C to 104°C (12 mmHg)
Flammepunkt 97°C (206°F)
Brydningsindeks 1.6254
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 4176581
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 153.18
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.