Få mere at vide
2-Fluorophenylisocyanat, 98%
Artikelnummer. 11418067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418067 5 g 5g
11309619 1 g 1g
11428067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17466.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16744-98-2 | C7H4FNO | 137,113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16744-98-2
Molekylær formel C7H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 137.113
MDL nummer MFCD00001996
InChI nøgle VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
PubChem CID 85588
IUPAC navn 1-fluor-2-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenyl isocyanate
Tæthed 1.221
Kogepunkt 56°C to 58°C (10 mmHg)
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Pungent, Makes Eyes Water
Brydningsindeks 1.5125
Mængde 5 g
FN nummer UN3080
Beilstein 1210127
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 137.11
Procent renhed 98%