Få mere at vide
2-Fluorophenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10082100 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10082100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170320250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 16744-98-2
Molekylær formel C7H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 137.113
MDL nummer MFCD00001996
InChI nøgle VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
PubChem CID 85588
IUPAC navn 1-fluoro-2-isocyanatobenzene
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenyl isocyanate
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Brown
Tæthed 1.2220g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H4NCO
Brydningsindeks 1.5115 to 1.5135 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Formel vægt 137.11
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid