Få mere at vide
2-Fluorophenyl isocyanate, ≥95%, Maybridge
Artikelnummer. 10667113
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10667113 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10667113 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01843DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenyl isocyanate
CAS 16744-98-2
CAS min % 95.0
Tæthed 1.222g/mL
Analyseprocentområde 95%+
Molekylær formel C7H4FNO
Lineær formel FC6H4NCO
MDL nummer MFCD00001996
Mængde 1 g
Synonym 2-fluorophenyl isocyanate, o-fluorophenyl isocyanate, 2-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato, isocyanic acid 2-fluorophenyl ester, 2-fluorobenzenisocyanate, paragos 331045, labotest-bb ltbb005297, pubchem4455, 2-flurophenylisocyanate
InChI nøgle VZNCSZQPNIEEMN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)F
IUPAC navn 1-fluoro-2-isocyanatobenzene
Molekylvægt (g/mol) 137.113
PubChem CID 85588
Formel vægt 137.11
Procent renhed 95%