Få mere at vide
2-Fluorophenethyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11904541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11904541 1 g 1g
11914541 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440120010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91319-54-9 | C8H8BrF | 203.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91319-54-9
Molekylær formel C8H8BrF
Molekylvægt (g/mol) 203.05
InChI nøgle FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-fluorobenzene, 1-2-bromo-ethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro, 2-2-bromoethyl-1-fluorobenzene, 1-2-bromoethyl-2-fluoro-benzene, 2-fluorophenyl-ethylbromide, acmc-209wk4, 2-fluorophenyl ethyl bromide, 2-2-fluorophenyl-ethylbromide
PubChem CID 2756964
IUPAC navn 1-(2-bromethyl)-2-fluorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenethyl bromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 73°C to 75°C (20.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 203.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluorophenethyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.