Få mere at vide
2-fluorphenethylalkohol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10482261 5 g Glasflaske 5g
10237710 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 50919-06-7
Molekylær formel C8H9FO
Molekylvægt (g/mol) 140.16
MDL nummer MFCD00002887
InChI nøgle HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC navn 2-(2-fluorophenyl)ethanol
SMIL OCCC1=CC=CC=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenethyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0400g/mL
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5080 to 1.51
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.04
Formel vægt 140.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske