Få mere at vide
2-fluorphenethylalkohol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10237710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10237710 25 g Glasflaske 25g
10482261 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10237710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310970250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 50919-06-7
Molekylær formel C8H9FO
Molekylvægt (g/mol) 140.16
MDL nummer MFCD00002887
InChI nøgle HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
IUPAC navn 2-(2-fluorphenyl)ethanol
SMIL OCCC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorophenethyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0400g/mL
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5080 to 1.51
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.04
Formel vægt 140.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske