Få mere at vide
2-Fluoromesitylene, 98%
Artikelnummer. 11425123
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425123 5 g 5g
11415123 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12779.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 392-69-8 | C9H11F | 138.19 g/mol
2-Fluoromesitylen, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Fluoromesitylen, er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392-69-8
Molekylær formel C9H11F
Molekylvægt (g/mol) 138.19
MDL nummer MFCD00052365
InChI nøgle ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoromesitylene, mesityl fluoride, 2-fluoromesitylene, 2,4,6-trimethylfluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl, 1-fluoro-2,4,6-trimethylbenzene, 2-fluoro-1,3,5-trimethyl-benzene, fluormesitylen, mesitylfluoride, pubchem16939
PubChem CID 136234
IUPAC navn 2-fluor-1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(C)=C(F)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoromesitylene
Tæthed 0.975
Kogepunkt 163°C to 165°C
Brydningsindeks 1.483
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 138.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylfluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mesityl fluoride