Få mere at vide
2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446117
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446117 5 g 5g
15436117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33301.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 365-12-8
Molekylær formel C13H8FO2
Molekylvægt (g/mol) 215.20
MDL nummer MFCD00278732
InChI nøgle SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
PubChem CID 715022
IUPAC navn 4-(2-fluorophenyl)benzoic acid
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 230°C to 232°C
Mængde 5 g
Formel vægt 216.21
Procent renhed 97%