Få mere at vide
2-Fluorobenzylamin, 97%
Artikelnummer. 11329619
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329619 5 g 5g
11477507 10 g 10g
11487507 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15623.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-99-6 | C7H8FN | 125,146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-99-6
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.146
MDL nummer MFCD00008107
InChI nøgle LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzylamine, 2-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-fluoro, o-fluorobenzylamine, benzylamine, o-fluoro, 1-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-benzylamine, 2-fluorobenzyl amine, 2-fluorophenyl methylamine, o-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66649
IUPAC navn (2-fluorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzylamine
Tæthed 1.099
Kogepunkt 80°C to 82°C (18 mmHg)
Flammepunkt 67°C (152°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.517
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 508109
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 125.15
Procent renhed 97%