Få mere at vide
2-fluorbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404623
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404623 25 g 25g
11414623 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11566.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 345-35-7 | C7H6ClF | 144.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345-35-7
Molekylær formel C7H6ClF
Molekylvægt (g/mol) 144.57
MDL nummer MFCD00000892
InChI nøgle MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
PubChem CID 9580
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-2-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzyl chloride
Tæthed 1.216
Kogepunkt 175°C
Flammepunkt 57°C (134°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5154
Mængde 25 g
FN nummer UN2920
Beilstein 471699
Formel vægt 144.58
Procent renhed ≥98%