Få mere at vide
2-Fluorobenzyl Chloride 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10744421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
100mL; Glass bottle
Artikelnummer.
10744421 100mL; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10744421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119411000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzyl chloride
Navn note 98%
CAS 345-35-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2160g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H6ClF
Lineær formel FC6H4CH2Cl
Brydningsindeks 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00000892
Mængde 100 mL
Synonym 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
InChI nøgle MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=CC=C1CCl
IUPAC navn 1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 144.57
PubChem CID 9580
Formel vægt 144.58
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid