Få mere at vide
2-Fluorobenzyl bromide, 98%
Artikelnummer. 11490593
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490593 10 g 10g
11400603 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12692.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-48-0
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00000324
InChI nøgle FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
PubChem CID 67968
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-fluorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzyl bromide
Kogepunkt 84°C to 85°C (15 mmHg)
Flammepunkt 82°C (179°F)
Lugt Pungent
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1099894
Formel vægt 189.03
Procent renhed 98%