Få mere at vide
2-Fluorobenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10760871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10760871 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10760871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171970250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzyl alcohol
Navn note 98%
CAS 446-51-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1700g/mL
Kogepunkt 200.0°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7FO
Lineær formel FC6H4CH2OH
Brydningsindeks 1.5126 to 1.5146
MDL nummer MFCD00004601
Mængde 25 g
Beilstein 06, I, 222
Specifik vægtfylde 1.17
Synonym 2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
InChI nøgle QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCC1=CC=CC=C1F
IUPAC navn (2-fluorophenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 126.13
PubChem CID 67969
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid