Få mere at vide
2-fluorbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482517
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482517 50 g 50g
11472517 10 g 10g
11339619 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14791.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 446-51-5 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-51-5
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00004601
InChI nøgle QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
PubChem CID 67969
IUPAC navn (2-fluorphenyl)methanol
SMIL OCC1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzyl alcohol
Tæthed 1.175
Kogepunkt 201°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.514
Mængde 50 g
Beilstein 2079486
Formel vægt 126.13
Procent renhed 98%