Få mere at vide
2-fluorbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473117
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473117 25 g 25g
11483117 100 g 100g
11493117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16096.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 393-52-2
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.556
MDL nummer MFCD00000656
InChI nøgle RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
PubChem CID 9808
IUPAC navn 2-fluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 4°C to 6°C
Kogepunkt 207°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Lugt Pungent
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 636864
Formel vægt 158.56
Procent renhed 97%