Få mere at vide
2-Fluorbenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11377336
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377336 25 g 25g
11367336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09316.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 342-24-5 | C13H9FO | 200,212 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 342-24-5
Molekylær formel C13H9FO
Molekylvægt (g/mol) 200.212
MDL nummer MFCD00000318
InChI nøgle DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl phenyl methanone, o-fluorobenzophenone, fluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-phenylmethanone, 2-fluoro-phenyl-phenylmethanone, 2-fluorophenyl phenyl ketone, methanone, 2-fluorophenyl phenyl, pubchem4228, acmc-1ckt6
PubChem CID 67650
IUPAC navn (2-fluorphenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzophenone
Tæthed 1.186
Kogepunkt 149 °C til 150 °C (16 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5864
Mængde 25 g
Beilstein 2047045
Formel vægt 200.21
Procent renhed ≥98%