Få mere at vide
2-Fluorobenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 11446967
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446967 250 g 250g
11426967 10 g 10g
11436967 50 g 50g
11359619 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14375.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 394-47-8 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 394-47-8
Molekylær formel C7H4FN
Molekylvægt (g/mol) 121.11
MDL nummer MFCD00001773
InChI nøgle GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro, o-cyanofluorobenzene, 2-fluorobenzonitril, 2-cyanofluorobenzene, benzonitrile, o-fluoro, fluorobenzonitrile, 2-fluorobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-benzonitrile, 1-cyano-2-fluorobenzene
PubChem CID 67855
IUPAC navn 2-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobenzonitrile
Tæthed 1.138
Kogepunkt 196°C to 198°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.507
Mængde 250 g
Beilstein 2042184
Formel vægt 121.11
Procent renhed 99%